Learn More
3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde, 98%
Codice prodotto. 11488127
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11488127 25 g 25g
11478127 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11488127 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17515.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2420-16-8 | C7H5ClO2 | 156.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2420-16-8
Formula molecolare C7H5ClO2
Molecular Weight (g/mol) 156.57
Numero MDL MFCD00016981
InChI Key VGSOCYWCRMXQAB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzaldehyde, 3-chloro-4-hydroxy, 4-hydroxy-3-chlorobenzaldehyde, 3-chloro-4-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 3-chloro-4-hydroxy-8ci 9ci, pubchem7764, acmc-1crqk, 3-chlor-4-hydroxybenzaldehyde, 5-chloro-4-hyroxybenzaldehyde, 5-chloro-4-hydroxybenzaldehyde, 3-chloro-4-hydroxy benzaldehyde
PubChem CID 17022
IUPAC Name 3-chloro-4-hydroxybenzaldehyde
SMILES OC1=CC=C(C=O)C=C1Cl
Specifications
Materiale o nome chimico 3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde
Punto di fusione 128°C to 132°C
Quantità 25 g
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 156.57
Percent Purity 98%