Learn More
3-Chloro-4-methoxybenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 15452222 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
5 g
Unit Size:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Unit Size
15452222 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 15452222 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 458150050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 37908-96-6
Formula molecolare C8H7ClO3
Molecular Weight (g/mol) 186.6
InChI Key IBCQUQXCTOPJOD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloro-p-anisic acid, 3-chloro-4-methoxybenzolic acid, benzoic acid, 3-chloro-4-methoxy, pubchem19130, acmc-209iw4, ksc494s0j, 3-chloro-4-methoxybenzoicacid, rarechem al bo 2400, 3-chloro-4-anisic acid, 3-chloro-4-methoxy benzoic acid
PubChem CID 169982
IUPAC Name 3-chloro-4-methoxybenzoic acid
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)Cl
Specifications
Materiale o nome chimico 3-Chloro-4-methoxybenzoic acid
Punto di fusione 217.0°C to 219.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 186.6
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Chloro-4-methoxybenzoic acid
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Hazard Statement
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H301-Tossico se ingerito.
Precautionary Statement
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico