Learn More
3-Chloro-4-methoxybenzoic acid, 98+%
Codice prodotto. 11429342
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11429342 25 g 25g
11419342 5 g 5g
11439342 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11429342 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10106.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 37908-96-6 | C8H7ClO3 | 186.591 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 37908-96-6
Formula molecolare C8H7ClO3
Molecular Weight (g/mol) 186.591
Numero MDL MFCD00016512
InChI Key IBCQUQXCTOPJOD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloro-p-anisic acid, 3-chloro-4-methoxybenzolic acid, benzoic acid, 3-chloro-4-methoxy, pubchem19130, acmc-209iw4, ksc494s0j, 3-chloro-4-methoxybenzoicacid, rarechem al bo 2400, 3-chloro-4-anisic acid, 3-chloro-4-methoxy benzoic acid
PubChem CID 169982
IUPAC Name 3-chloro-4-methoxybenzoic acid
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-4-methoxybenzoic acid
Punto di fusione 215°C to 219°C
Quantità 25 g
Beilstein 2087584
Peso formulazione 186.59
Percent Purity ≥98%