Learn More
3-Chloro-4-methylaniline, 98%
Codice prodotto. 11472787
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
5000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11472787 250 g 250g
11462787 1000 g 1000g
11329499 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11472787 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15439.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 95-74-9 | C7H8ClN | 141.598 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-74-9
Formula molecolare C7H8ClN
Molecular Weight (g/mol) 141.598
Numero MDL MFCD00007773
InChI Key RQKFYFNZSHWXAW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloro-p-toluidine, 2-chloro-4-aminotoluene, 4-amino-2-chlorotoluene, benzenamine, 3-chloro-4-methyl, 3-chloro-4-methylbenzenamine, 3-chloro-4-methylphenylamine, 1-amino-3-chloro-4-methylbenzene, 4-methyl-3-chloroaniline, p-toluidine, 3-chloro, gull toxicant
PubChem CID 7255
ChEBI CHEBI:37824
IUPAC Name 3-chloro-4-methylaniline
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)N)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-4-methylaniline
Punto di fusione 22°C to 24°C
Densità 1.18
Punti di ebollizione 236°C to 238°C
Punto d'infiammabilità 130°C (266°F)
Indice di rifrazione 1.584
Quantità 250 g
Numero UN UN2239
Beilstein 636511
Peso formulazione 141.6
Percent Purity 98%