Learn More
3-chloro-4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Chloro-4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 225.09 |
| Percent Purity | 97% |