Learn More
3-Chloro-4-methylbenzenesulfonyl chloride, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11339905
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11339905 1 g 1g
11349905 5 g 5g
11359905 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11339905 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19886.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 42413-03-6
Formula molecolare C7H6Cl2O2S
Molecular Weight (g/mol) 225.083
Numero MDL MFCD00203987
InChI Key GNYVVCRRZRVBDD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloro-4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3-chloro-4-methylbenzenesulphonyl chloride, pubchem5098, acmc-209jpd, 2-chloro-p-toluenesulfonyl chloride, chloro 3-chloro-4-methylphenyl sulfone, 3-chloro-4-methylbenzenesulphonylchloride, 3-chloro-4-methylbenzensulfonyl chloride, 3-chloro-4-methylphenylsulfonyl chloride, 2-chloro-toluene-4-sulfonic acid chloride
PubChem CID 259744
IUPAC Name 3-chloro-4-methylbenzenesulfonyl chloride
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-4-methylbenzenesulfonyl chloride
Punto di fusione 34°C to 38°C
Punti di ebollizione 155°C to 156°C (19 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 1 g
Numero UN UN3261
Beilstein 2364094
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 225.09
Percent Purity 99%