Learn More
3-chloro-4-methylbenzylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10019661
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10019661 10 g Amber Glass Bottle 10g
10009661 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10019661 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00917EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Chemical Identifiers
CAS 67952-93-6
Formula molecolare C8H10ClN
Molecular Weight (g/mol) 155.625
Numero MDL MFCD00014816
InChI Key MXIGALIASISPNU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloro-4-methylbenzylamine, 3-chloro-4-methylphenyl methanamine, 1-3-chloro-4-methylphenyl methanamine, benzenemethanamine, 3-chloro-4-methyl, 3-chloro-4-methyl benzylamine, 3-chloro-4-methylphenyl methylamine, 3-chloro-4-methyl-benzylamine, rarechem al bw 1348, 4-aminomethyl-2-chlorotoluene, 3-chloro-4-methylbenzenemethanamine
PubChem CID 106225
IUPAC Name (3-chloro-4-methylphenyl)methanamine
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)CN)Cl
Specifications
Materiale o nome chimico 3-chloro-4-methylbenzylamine
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 155.63
Percent Purity 97%