Learn More
3-Chloro-4-methylphenol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11377179
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11377179 5 g 5g
11387179 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11377179 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27385.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 615-62-3 | Molecular Formula: C7H7ClO | Molecular Weight: 142.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 615-62-3
Formula molecolare C7H7ClO
Molecular Weight (g/mol) 142.58
Numero MDL MFCD00060319
InChI Key VQZRLBWPEHFGCD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenol, 3-chloro-4-methyl, 3-chloro-p-cresol, p-cresol, 3-chloro, 3-chloro-4-methyl-phenol, acmc-20aibl, pubchem3671, 2-chloro-4-hydroxytoluene, phenol,3-chloro-4-methyl, p-cresol, 3-chloro-8ci, 3-chloro-4-methylphenol
PubChem CID 14853
IUPAC Name 3-chloro-4-methylphenol
SMILES CC1=CC=C(O)C=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-4-methylphenol
Punto di fusione 51°C to 53°C
Punti di ebollizione 228°C
Quantità 5 g
Numero UN UN3437
Peso formulazione 142.59
Percent Purity 97%