missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-chloro-4-methylphenylboronic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-4228523
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Glass bottle
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
175883-63-3
C7H8BClO2
170.40
MFCD04039010
YTJUYWRCAZWVSX-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-4-methylphenyl boronic acid, 3-chloro-4-methylbenzeneboronic acid, 3-chloro-4-methylphenylboronicacid, 3-chloro-p-tolylboronic acid, boronic acid, 3-chloro-4-methylphenyl, pubchem5132, 3-chloro-4-methyl-phenyl boronic acid, acmc-209eaq, ksc489k9f, 3-chloro-4-methylphenyl-boronic acid
3854610
(3-chloro-4-methylphenyl)boronic acid
CC1=CC=C(C=C1Cl)B(O)O
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
175883-63-3
C7H8BClO2
170.40
MFCD04039010
YTJUYWRCAZWVSX-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-4-methylphenyl boronic acid, 3-chloro-4-methylbenzeneboronic acid, 3-chloro-4-methylphenylboronicacid, 3-chloro-p-tolylboronic acid, boronic acid, 3-chloro-4-methylphenyl, pubchem5132, 3-chloro-4-methyl-phenyl boronic acid, acmc-209eaq, ksc489k9f, 3-chloro-4-methylphenyl-boronic acid
3854610
(3-chloro-4-methylphenyl)boronic acid
CC1=CC=C(C=C1Cl)B(O)O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 3-chloro-4-methylphenylboronic acid
Punto di fusione 228.3°C to 231.5°C
CAS min. % 96.0
Colore White
CAS max % 100.0
Quantità 1 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Crystalline Powder of Flakes
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Peso formulazione 170.4
Percent Purity 97%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Chloro-4-methylphenylboronic acid, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'