Learn More
3-chloro-4-methylphenylboronic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10421538 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. 10421538
Marca: Thermo Scientific Acros 430620010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 175883-63-3
Formula molecolare C7H8BClO2
Molecular Weight (g/mol) 170.40
Numero MDL MFCD04039010
InChI Key YTJUYWRCAZWVSX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloro-4-methylphenyl boronic acid, 3-chloro-4-methylbenzeneboronic acid, 3-chloro-4-methylphenylboronicacid, 3-chloro-p-tolylboronic acid, boronic acid, 3-chloro-4-methylphenyl, pubchem5132, 3-chloro-4-methyl-phenyl boronic acid, acmc-209eaq, ksc489k9f, 3-chloro-4-methylphenyl-boronic acid
PubChem CID 3854610
IUPAC Name (3-chloro-4-methylphenyl)boronic acid
SMILES CC1=CC=C(C=C1Cl)B(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-chloro-4-methylphenylboronic acid
Punto di fusione 228.3°C to 231.5°C
CAS min. % 96.0
Colore White
CAS max % 100.0
Quantità 1 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Crystalline Powder of Flakes
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Peso formulazione 170.4
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Chloro-4-methylphenylboronic acid, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.