Learn More
3-Chloro-4-(pyridin-3-yl)-1,2,5-thiadiazole, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10109399
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10109399 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10109399 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00274DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 3-chloro-4-(pyridin-3-yl)-1, 2, 5-thiadiazole
CAS 131986-28-2
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C7H4ClN3S
Numero MDL MFCD03066187
Quantità 1 g
Sinonimo 3-chloro-4-pyridin-3-yl-1,2,5-thiadiazole, 3-chloro-4-3-pyridyl-1,2,5-thiadiazole, 3-4-chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl pyridine, pyridine, 3-4-chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl, 3-4-chloro-1,2,5 thiadiazol-3-yl-pyridine, 3-3-chloro-1,2,5-thiadiazol-4yl pyridine, 3-3-chloro-1,2,5-thiadiazol-4-yl pyridine, acmc-1bz6y, ksc497a5t, 3-chloro-4-pyrid-3-yl-1,2,5-thiadiazole
InChI Key CMPNWGQBNRHIQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=NSN=C1C1=CN=CC=C1
IUPAC Name 3-(4-chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl)pyridine
Molecular Weight (g/mol) 197.64
PubChem CID 10488164
Peso formulazione 197.64
Percent Purity 95%