Learn More
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, 97%
Codice prodotto. 15470396
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15470396 250 mg 250mg
15460396 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15470396 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H53120.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 847756-88-1 | C7H5BClF3O2 | 224.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 847756-88-1
Formula molecolare C7H5BClF3O2
Molecular Weight (g/mol) 224.37
Numero MDL MFCD03788417
InChI Key OCHKTAGGJMWISO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloro-4-trifluoromethyl phenylboronic acid, 3-chloro-4-trifluoromethylphenylboronic acid, 3-chloro-4-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 3-chloro-4-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 4-borono-2-chlorobenzotrifluoride, boronic acid, 3-chloro-4-trifluoromethyl phenyl, pubchem23707, acmc-209pwg
PubChem CID 3772958
IUPAC Name [3-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]boronic acid
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)C(F)(F)F)Cl)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Punto di fusione 206°C to 212°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 224.38
Percent Purity 97%