Learn More
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid, 97%
Codice prodotto. 15444717
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15444717 5 g 5g
15434717 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15444717 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32038.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 115754-20-6 | C8H4ClF3O2 | 224.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 115754-20-6
Formula molecolare C8H4ClF3O2
Molecular Weight (g/mol) 224.56
Numero MDL MFCD04972755
InChI Key UDXPRKSPAZWHQN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloro-4-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 3-chloro-4-trifluoromethyl, 3-chloro-4-trifluoromethyl-benzoic acid, acmc-1c5tn, chloro-4-trifluoromethyl benzoic acid, 3-chloro-4-trifluoromethyl benzoic acid, jrd
PubChem CID 21180297
IUPAC Name 3-chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC(Cl)=C(C=C1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Punto di fusione 158°C to 161°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 224.57
Percent Purity 97%