Learn More
3-Chloro-5-(3-chloropropyl)-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine (>90%), TRC
Codice prodotto. 30364481
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30364481 100 mg -
30351076 1 g 1g
30351077 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30364481 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC365075100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51551-41-8
Formula molecolare C17 H17 Cl2 N
Molecular Weight (g/mol) 306.23
IUPAC Name 2-chloro-11-(3-chloropropyl)-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepine
SMILES ClCCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-5-(3-chloropropyl)-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azep
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H17Cl2N/c18-10-3-11-20-16-5-2-1-4-13(16)6-7-14-8-9-15(19)12-17(14)20/h1-2,4-5,8-9,12H,3,6-7,10-11H2
Peso formulazione 305.0738