Learn More
3-Chloro-5-fluoroaniline, 97%
Codice prodotto. 11441230
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11441230 5 g 5g
11431230 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11441230 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26338.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4863-91-6 | C6H5ClFN | 145.561 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4863-91-6
Formula molecolare C6H5ClFN
Molecular Weight (g/mol) 145.561
Numero MDL MFCD03407962
InChI Key LPIFAHAICWJMRR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pubchem2953, acmc-209kdj, 3-chloro-5-fluorobenzenamine, 5-chloro-3-fluorophenylamine, ksc493m9f, 3-chloro-5-fluoro-phenylamine, buttpark 44\01-96
PubChem CID 2734838
IUPAC Name 3-chloro-5-fluoroaniline
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)Cl)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-5-fluoroaniline
Quantità 5 g
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.562-1.564
Numero UN UN2810
Peso formulazione 145.56
Percent Purity 97%