Learn More
3-chloro-5-fluoroaniline, 97%
Codice prodotto. 10441553 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10441553 5 g Glass bottle 5g
10670935 1 g Glass bottle 1g
10696964 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10441553 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 374740050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 4863-91-6 | C6H5ClFN | 145.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4863-91-6
Formula molecolare C6H5ClFN
Molecular Weight (g/mol) 145.56
Numero MDL MFCD03407962
InChI Key LPIFAHAICWJMRR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pubchem2953, acmc-209kdj, 3-chloro-5-fluorobenzenamine, 5-chloro-3-fluorophenylamine, ksc493m9f, 3-chloro-5-fluoro-phenylamine, buttpark 44\01-96
PubChem CID 2734838
IUPAC Name 3-chloro-5-fluoroaniline
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)Cl)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-chloro-5-fluoroaniline
CAS min. % 96.0
Colore Orange to Yellow
CAS max % 100.0
Densità 1.4500g/mL
Quantità 5 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.5610 to 1.563
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Gravità specifica 1.45
Formula lineare ClC6H3(F)NH2
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 145.56
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Chloro-5-fluoroaniline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.