Learn More
3-Chloro-5-fluorobenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10515983 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10515983 1 g Bottiglia in vetro 1g
10386412 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10515983 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 374760010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 25026-64-6
Formula molecolare C7H4ClFO2
Molecular Weight (g/mol) 174.56
Numero MDL MFCD00973904
InChI Key QFMRANWPGGSNHS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloro-5-fluoro-benzoic acid, 3-fluoro-5-chlorobenzoic acid, 5-chloro-3-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 3-chloro-5-fluoro, 3-chloro-5-fluorobenzoicacid, pubchem1373, acmc-209ggm, intermediates-zcf02673, ksc497i9n, rarechem al be 1247
PubChem CID 2734840
IUPAC Name 3-chloro-5-fluorobenzoic acid
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)Cl)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-5-fluorobenzoic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 153°C to 154°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare FC6H3(Cl)COOH
Quantità 1 g
Peso formulazione 174.56
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Granules