Learn More
3-Chloro-5-fluorobenzoic acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Chloro-5-fluorobenzoic acid |
| CAS | 25026-64-6 |
| Formula molecolare | C7H4ClFO2 |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H4ClFO2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(F)cc(Cl)c1 |
| IUPAC Name | 3-chloro-5-fluorobenzoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 174.56 |
| Peso formulazione | 173.9884 |