Learn More
3-Chloro-5-fluorobenzyl alcohol, 98+%
Codice prodotto. 15414807
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15414807
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H32122.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 79944-64-2 | C7H6ClFO | 160.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79944-64-2
Formula molecolare C7H6ClFO
Molecular Weight (g/mol) 160.57
Numero MDL MFCD03788554
InChI Key VJTJBAMDTCIMOB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloro-5-fluorobenzyl alcohol, 3-chloro-5-fluorophenyl methanol, 3-chloro-5-fluoro-phenyl methanol, rarechem al bd 1247, benzenemethanol,3-chloro-5-fluoro, 3-chloro-5-fluoro phenyl methanol, 3-chloro-5-fluoro-phenyl-methanol, 3-chloro-5-fluorophenyl methan-1-ol
PubChem CID 2734835
IUPAC Name (3-chloro-5-fluorophenyl)methanol
SMILES OCC1=CC(F)=CC(Cl)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-5-fluorobenzyl alcohol
Indice di rifrazione 1.531
Quantità 5 g
Peso formulazione 160.58
Percent Purity ≥98%