Learn More
Alfa Aesar™ 3-Chloro-5-fluorophenylacetic acid, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H26665.MD
Dettagli aggiuntivi : CAS : 202001-00-1 Peso : 0.00025kg
Quantità 250mg
Codice prodotto. 15443517
  • 33.55€ / 250mg
In stock, pronto per la spedizione: 1
Identificatori chimici
202001-00-1
188.582
GFLQMGYDUPLXHZ-UHFFFAOYSA-N
2734837
C1=C(C=C(C=C1F)Cl)CC(=O)O
C8H6ClFO2
MFCD03788475
3-chloro-5-fluorophenylacetic acid, 2-3-chloro-5-fluorophenyl acetic acid, 5-chloro-3-fluorophenylacetic acid, 3-chloro-5-fluorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3-chloro-5-fluoro, 3-chloro-5-fluoro-phenyl-acetic acid, 2-5-chloro-3-fluorophenyl acetic acid, pubchem4266, 2-3-chloro-5-fluoro-phenyl acetic acid, acmc-1ckku
2-(3-chloro-5-fluorophenyl)acetic acid
Specifica
3-Chloro-5-fluorophenylacetic acid
250mg
C8H6ClFO2
3-chloro-5-fluorophenylacetic acid, 2-3-chloro-5-fluorophenyl acetic acid, 5-chloro-3-fluorophenylacetic acid, 3-chloro-5-fluorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3-chloro-5-fluoro, 3-chloro-5-fluoro-phenyl-acetic acid, 2-5-chloro-3-fluorophenyl acetic acid, pubchem4266, 2-3-chloro-5-fluoro-phenyl acetic acid, acmc-1ckku
C1=C(C=C(C=C1F)Cl)CC(=O)O
188.582
188.59
82°C to 85°C
202001-00-1
MFCD03788475
GFLQMGYDUPLXHZ-UHFFFAOYSA-N
2-(3-chloro-5-fluorophenyl)acetic acid
2734837
97%
Videos
SDS Documenti
Certificati