Learn More
3-Chloro-5-methoxyaniline, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Chloro-5-methoxyaniline |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H8ClNO/c1-10-7-3-5(8)2-6(9)4-7/h2-4H,9H2,1H3 |
| Peso formulazione | 157.0294 |