Learn More
3-Chloro-5-methoxybenzoic acid, 98%
Codice prodotto. 15454607
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15454607 5 g 5g
15444607 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15454607 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H31960.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 82477-67-6 | C8H7ClO3 | 186.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 82477-67-6
Formula molecolare C8H7ClO3
Molecular Weight (g/mol) 186.59
Numero MDL MFCD01317994
InChI Key RRVHCVOVXPMKGF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloro-5-methoxy-benzoic acid, 5-chloro-m-anisic acid, 3-carboxy-5-chloroanisole, 3-chloro-5-methoxybenzoicacid, benzoic acid, 3-chloro-5-methoxy, pubchem14017, acmc-20ac57, ksc447q4j, cs-waa0107, benzoicacid, 3-chloro-5-methoxy
PubChem CID 12909341
IUPAC Name 3-chloro-5-methoxybenzoic acid
SMILES COC1=CC(Cl)=CC(=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-5-methoxybenzoic acid
Quantità 5 g
Peso formulazione 186.59
Percent Purity 98%