Learn More
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15448855
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15448855 1 g 1g
15458855 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15448855 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H34258.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 80194-68-9 | Molecular Formula: C7H3ClF3NO2 | Molecular Weight: 225.551 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 80194-68-9
Formula molecolare C7H3ClF3NO2
Molecular Weight (g/mol) 225.551
Numero MDL MFCD00277482
InChI Key HXRMCZBDTDCCOP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylic acid, 3-chloro-5-trifluoromethyl picolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3-chloro-5-trifluoromethyl, 3-chloro-5-trifluoromethyl-pyridine-2-carboxylic acid, 3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinecarboxylic acid, 2-carboxy-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, ksc446c7n, 3-chloro-5-trifluoromethylpicolinic acid, 3-chloro-5-trifluoromethyl-picolinic acid
PubChem CID 2821908
IUPAC Name 3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
SMILES C1=C(C=NC(=C1Cl)C(=O)O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Punto di fusione 141°C to 143°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 225.6
Percent Purity 97%