Learn More
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid, TRC
Codice prodotto. 30351512
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30351512 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30351512 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC432835100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinic acid
CAS 80194-68-9
Formula molecolare C7 H3 Cl F3 N O2
Quantità 100 mg
Sinonimo 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylic acid, 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinic acid, 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-carboxylic acid, 3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridine-2-carboxylic acid
InChI Formula InChI=1S/C7H3ClF3NO2/c8-4-1-3(7(9,10)11)2-12-5(4)6(13)14/h1-2H,(H,13,14)
SMILES OC(=O)c1ncc(cc1Cl)C(F)(F)F
IUPAC Name 3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 225.55
Peso formulazione 224.9804