Learn More
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15425097
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15425097
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H32376.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 85148-26-1
Formula molecolare C6H3ClF3N
Molecular Weight (g/mol) 181.54
Numero MDL MFCD00042227
InChI Key OMRCXTBFBBWTDL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, 3-trifluoromethyl-5-chloropyridine, pyridine, 3-chloro-5-trifluoromethyl, pubchem3552, acmc-209zee, ksc495c1f, 3-chloro-5-trifluoromethyl-pyridine, 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-carbonitrile
PubChem CID 2736698
IUPAC Name 3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=CN=C1
Specifications
Materiale o nome chimico 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Punti di ebollizione 50°C to 51°C (4 mmHg)
Quantità 1 g
Numero UN UN2810
Peso formulazione 181.55
Percent Purity 97%