Learn More
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15435097
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15435097 5 g 5g
15425097 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15435097 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32376.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 85148-26-1
Formula molecolare C6H3ClF3N
Molecular Weight (g/mol) 181.54
Numero MDL MFCD00042227
InChI Key OMRCXTBFBBWTDL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, 3-trifluoromethyl-5-chloropyridine, pyridine, 3-chloro-5-trifluoromethyl, pubchem3552, acmc-209zee, ksc495c1f, 3-chloro-5-trifluoromethyl-pyridine, 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-carbonitrile
PubChem CID 2736698
IUPAC Name 3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=CN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Punti di ebollizione 50°C to 51°C (4 mmHg)
Quantità 5 g
Numero UN UN2810
Peso formulazione 181.55
Percent Purity 97%