Learn More
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10471874
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10471874 1 g Amber Glass Bottle 1g
10336664 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10471874 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO08070DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 85148-26-1
Formula molecolare C6H3ClF3N
Molecular Weight (g/mol) 181.54
Numero MDL MFCD00042227
InChI Key OMRCXTBFBBWTDL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, 3-trifluoromethyl-5-chloropyridine, pyridine, 3-chloro-5-trifluoromethyl, pubchem3552, acmc-209zee, ksc495c1f, 3-chloro-5-trifluoromethyl-pyridine, 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-carbonitrile
PubChem CID 2736698
IUPAC Name 3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=CN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97+%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 181.54
Percent Purity 97%