Learn More
3-Chloro-6-hydrazinopyridazine, 98%
Codice prodotto. 11392386
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11392386 1 g 1g
11302396 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11392386 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L06121.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 17284-97-8 | C4H5ClN4 | 144.562 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17284-97-8
Formula molecolare C4H5ClN4
Molecular Weight (g/mol) 144.562
Numero MDL MFCD00051740
InChI Key FXYQRYGWWZKUFV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloro-6-hydrazinopyridazine, 3-chloro-6-hydrazinylpyridazine, 3-chloropyridazin-6-yl hydrazine, 1-6-chloropyridazin-3-yl hydrazine, 6-chloro-pyridazin-3-yl-hydrazine, 3-chloro-6-hydrazino-pyridazine, 6-chloropyridazin-3-yl hydrazine, 3 2h-pyridazinone, 6-chloro-, hydrazone, 6-chloropyridazine-3-ylhydrazine, 6-chloro-3-pyridazinyl hydrazine
PubChem CID 100787
IUPAC Name (6-chloropyridazin-3-yl)hydrazine
SMILES C1=CC(=NN=C1NN)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-6-hydrazinopyridazine
Punto di fusione 134°C to 140°C
Quantità 1 g
Beilstein 125591
Peso formulazione 144.56
Percent Purity 98%