Learn More
3-Chloro-6-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thiophene, TRC
Codice prodotto. 30366599
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30366599 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30366599 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC364360100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-6-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thiophene
CAS 103597-06-4
Formula molecolare C16H13ClO2S
Quantità 100 mg
Sinonimo 3-Chloro-6-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-benzo[b]thiophene
InChI Formula InChI=1S/C16H13ClO2S/c1-18-11-5-3-10(4-6-11)16-15(17)13-8-7-12(19-2)9-14(13)20-16/h3-9H,1-2H3
SMILES ClC1=C(C2=CC=C(OC)C=C2)SC3=C1C=CC(OC)=C3
IUPAC Name 3-chloro-6-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thiophene
Molecular Weight (g/mol) 304.79
Peso formulazione 304.03