Learn More
3-Chloro-6-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thiophene, TRC
Codice prodotto. 30359536
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30359536 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30359536 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC36436010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-6-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thiophene
CAS 103597-06-4
Formula molecolare C16H13ClO2S
Quantità 10 mg
Sinonimo 3-Chloro-6-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-benzo[b]thiophene
InChI Formula InChI=1S/C16H13ClO2S/c1-18-11-5-3-10(4-6-11)16-15(17)13-8-7-12(19-2)9-14(13)20-16/h3-9H,1-2H3
SMILES ClC1=C(C2=CC=C(OC)C=C2)SC3=C1C=CC(OC)=C3
IUPAC Name 3-chloro-6-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thiophene
Molecular Weight (g/mol) 304.79
Peso formulazione 304.03