Learn More
3-Chloro-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30351992
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30351992 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30351992 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3805981G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride
CAS 97145-88-5
Formula molecolare C4H10ClN•(HCl)
Quantità 1 g
Sinonimo Fluoxetine Impurity, 3-(Methylamino)propyl Chloride Hydrochloride, N-Methyl(3-chloropropyl)amine Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C4H10ClN.ClH/c1-6-4-2-3-5;/h6H,2-4H2,1H3;1H
SMILES CNCCCCl.Cl
IUPAC Name 3-chloro-N-methylpropan-1-amine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 107.583646
Peso formulazione 143.0269