Learn More
3-Chloro-N,N-dimethylaniline, 95%
Codice prodotto. 11352586
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11352586 5 g 5g
11362586 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11352586 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L08563.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6848-13-1 | C8H10ClN | 155.625 g/mol
It can be used to produce 3-(3-dimethylamino-phenyl)-acrylic acid butyl ester at the temperature of 140°C in the presence of reagent Na2CO3 and solvent N,N-dimethyl-acetamide with the reaction time of 20 hours.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It can be used to produce 3-(3-dimethylamino-phenyl)-acrylic acid butyl ester at the temperature of 140°C in the presence of reagent Na2CO3 and solvent N,N-dimethyl-acetamide with the reaction time of 20 hours.
Solubility
Not miscible or difficult to mix in water.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6848-13-1
Formula molecolare C8H10ClN
Molecular Weight (g/mol) 155.625
Numero MDL MFCD00018456
InChI Key CHHCCYVOJBBCIY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n-dimethyl-3-chloroaniline, 3-chloro-nn-dimethylaniline, benzenamine, 3-chloro-n,n-dimethyl, m-chloro-n,n-dimethylaniline, benzenamine,3-chloro-n,n-dimethyl, 3-chlorophenyl dimethylamine, pubchem3637, 3-chloranyl-n,n-dimethyl-aniline, 3-n,n-dimethylamino phenyl chloride
PubChem CID 23285
IUPAC Name 3-chloro-N,N-dimethylaniline
SMILES CN(C)C1=CC(=CC=C1)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-N,N-dimethylaniline
Punti di ebollizione 230°C to 232°C
Indice di rifrazione 1.576
Quantità 5 g
Numero UN UN2810
Beilstein 2206152
Informazioni di solubilità Not miscible or difficult to mix in water.
Peso formulazione 155.63
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Chloro-N,N-dimethylaniline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Chloro-N,N-dimethylaniline