Learn More
3'-Chloroacetophenone, 98%
Codice prodotto. 10765621 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10765621 25 g Bottiglia in vetro 25g
10785791 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10765621 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 134840250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 99-02-5 | C8H7ClO | 154.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-02-5
Formula molecolare C8H7ClO
Molecular Weight (g/mol) 154.59
Numero MDL MFCD00000593
InChI Key UUWJBXKHMMQDED-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3'-chloroacetophenone, 1-3-chlorophenyl ethanone, m-chloroacetophenone, ethanone, 1-3-chlorophenyl, 3-chloroacetophenone, 1-3-chlorophenyl ethan-1-one, 3-chloro-acetophenone, acetophenone, 3'-chloro, 1-3-chloro-phenyl-ethanone, 3/'-chloroacetophenone
PubChem CID 14933
IUPAC Name 1-(3-chlorophenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3'-Chloroacetophenone
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1900g/mL
Punti di ebollizione 227°C to 229°C
Punto d'infiammabilità 105°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5480 to 1.55
Quantità 25 g
Beilstein 07, 282
Indice di Merck 10, 2082
Gravità specifica 1.19
Peso formulazione 154.6
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid