Learn More
3'-Chloroacetophenone, 98+%
Codice prodotto. 11487437
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11487437 5 g 5g
11497437 25 g 25g
11407447 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11487437 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15592.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 99-02-5 | C8H7ClO | 154.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-02-5
Formula molecolare C8H7ClO
Molecular Weight (g/mol) 154.59
Numero MDL MFCD00000593
InChI Key UUWJBXKHMMQDED-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3'-chloroacetophenone, 1-3-chlorophenyl ethanone, m-chloroacetophenone, ethanone, 1-3-chlorophenyl, 3-chloroacetophenone, 1-3-chlorophenyl ethan-1-one, 3-chloro-acetophenone, acetophenone, 3'-chloro, 1-3-chloro-phenyl-ethanone, 3/'-chloroacetophenone
PubChem CID 14933
IUPAC Name 1-(3-chlorophenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3'-Chloroacetophenone
Densità 1.191
Punti di ebollizione 227°C to 229°C
Punto d'infiammabilità 105°C (221°F)
Indice di rifrazione 1.5506
Quantità 5 g
Numero UN UN3416
Beilstein 636318
Peso formulazione 154.6
Percent Purity ≥98%