Learn More
3-Chloroaniline, 99%
Codice prodotto. 10468440 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10468440 500 mL Glass bottle 500mL
10070730 5 mL Glass bottle 5mL
10774211 100 mL Glass bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10468440 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 108585000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 108-42-9 | C6H6ClN | 127.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-42-9
Formula molecolare C6H6ClN
Molecular Weight (g/mol) 127.57
Numero MDL MFCD00007765
InChI Key PNPCRKVUWYDDST-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-chloroaniline, 3-chlorobenzenamine, benzenamine, 3-chloro, m-chloraniline, 3-chlorophenylamine, orange gc base, m-chlorophenylamine, m-aminochlorobenzene, m-chloroaminobenzene, aniline, m-chloro
PubChem CID 7932
IUPAC Name 3-chloroaniline
SMILES NC1=CC=CC(Cl)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloroaniline
Punto di fusione -11.0°C
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
Colore Yellow to Brown
CAS max % 100.0
Densità 1.2000g/mL
Quantità 500 mL
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.5927 to 1.5947
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Gravità specifica 1.2
Formula lineare ClC6H4NH2
Beilstein 12, 602
Indice di Merck 15, 2118
Punti di ebollizione 230.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: 6.8g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Peso formulazione 127.57
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Chloroaniline
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .