Learn More
3-Chloroaniline, 99%
Descrizione
3-Chloroaniline was the only aniline compound to increase plasmaALT/GPT activity at 48 h. It is employed in the bioaugmentation of activated sludge.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-Chloroaniline was the only aniline compound to increase plasmaALT/GPT activity at 48 h. It is employed in the bioaugmentation of activated sludge.
Solubility
Soluble in water. [6.8 g/L (20°C)].
Notes
Store in cool place. Keep away from oxidizing agents. Incompatible with bases.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Chloroaniline |
| Punto di fusione | -10°C |
| Densità | 1.21 |
| Quantità | 500 g |
| Odore | Characteristic |
| Indice di rifrazione | 1.594 |
| Numero UN | UN2019 |
| Beilstein | 605969 |
| Indice di Merck | 14,2118 |
| Punti di ebollizione | 230°C |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 3-Chloroaniline
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 3-Chloroaniline