Learn More
3-Chlorobenzal chloride, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11425097
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11425097 50 g 50g
11415097 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11425097 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21973.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15145-69-4
Formula molecolare C7H5Cl3
Molecular Weight (g/mol) 195.467
Numero MDL MFCD00082691
InChI Key ACNQJGLSENYFQJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 84803
IUPAC Name 1-chloro-3-(dichloromethyl)benzene
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)C(Cl)Cl
Especificaciones
Materiale o nome chimico 3-Chlorobenzal chloride
Densità 1.38
Quantità 50 g
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.566
Numero UN UN3265
Sinonimo 3-chlorobenzal chloride, 1-chloro-3-dichloromethyl benzene, alpha,alpha,3-trichlorotoluene, benzene,1-chloro-3-dichloromethyl, m-chlorbenzalchlorid, 3-chlorobenzalchloride, benzene, 1-chloro-3-dichloromethyl, 3-chlrobenzal chloride, acmc-20an68, 1-dichloromethyl-3-chlorobenzene
Punti di ebollizione 235°C to 237°C
Peso formulazione 195.48
Percent Purity 95%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.