Learn More
3-chlorobenzaldehyde, 99%
Codice prodotto. 10132470 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10132470 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10786511 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10686354 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10132470 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 108610250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 587-04-2 | C7H5ClO | 140.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 587-04-2
Formula molecolare C7H5ClO
Molecular Weight (g/mol) 140.57
Numero MDL MFCD00003350
InChI Key SRWILAKSARHZPR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-chloro, mcad, meta-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, m-chloro, 3-chloro benzaldehyde, 3-chloro-benzaldehyde, benzaldehyde, 3-chloro-9ci, ccris 8613, 3-chiorobenzaldehyde
PubChem CID 11477
IUPAC Name 3-chlorobenzaldehyde
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-chlorobenzaldehyde
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 17°C to 18°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.2410g/mL
Punti di ebollizione 213°C to 215°C
Punto d'infiammabilità 88°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClC6H4CHO
Indice di rifrazione 1.5630 to 1.565
Quantità 25 mL
Beilstein 07, 234
Gravità specifica 1.241
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Peso formulazione 140.57
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Chlorobenzaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.