Learn More
3-Chlorobenzamide, 98%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10031751 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10031751 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10031751 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 351370250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chlorobenzamide
Punto di fusione 133°C to 137°C
Nota nome 98%
CAS 618-48-4
CAS min. % 97.5
Colore White
CAS max % 100.0
Quantità 25 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Powder
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula molecolare C7H6ClNO
Formula lineare ClC6H4C(O)NH2
Numero MDL MFCD00014799
Sinonimo m-chlorobenzamide, benzamide, 3-chloro, 3-chloro-benzamide, benzamide, m-chloro-8ci, benzamide, m-chloro, 5-chlorobenzamide, pubchem3618, acmc-1b3cu, wce
InChI Key MJTGQALMWUUPQM-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
IUPAC Name 3-chlorobenzamide
Molecular Weight (g/mol) 155.58
PubChem CID 69254
ChEBI CHEBI:10587
Peso formulazione 155.58
Percent Purity ≥97.5%