Learn More
3-Chlorobenzenamine, TRC
Codice prodotto. 30134915
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134915 100 g 100g
30005272 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30134915 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC364610100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-42-9
Formula molecolare C6 H6 Cl N
Molecular Weight (g/mol) 127.57
Sinonimo Aniline, m-chloro- (8CI), 3-Chlorobenzenamine, 1-Amino-3-chlorobenzene, 3-Amino-1-chlorobenzene, 3-Chloro-1-aminobenzene, 3-Chloroaniline, 3-Chlorophenylamine, 5-Chloroaniline, Fast Orange GC Base, NSC 17581, Orange GC base, m-Aminochlorobenzene, m-Chloroaniline, m-Chlorophenylamine
IUPAC Name 3-chloroaniline
SMILES Nc1cccc(Cl)c1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloroaniline
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C6H6ClN/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,8H2
Peso formulazione 127.0189