Learn More
3-chlorobenzenesulfonyl chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2690350
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
2888-06-4
C6H4Cl2O2S
211.07
MFCD00051697
OINWZUJVEXUHCC-UHFFFAOYSA-N
3-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-chlorobenzenesulphonyl chloride, 3-chlorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3-chloro, m-chlorobenzenesulfonyl chloride, 3-chloro-benzenesulfonyl chloride, 3-chlorophenylsulfonyl chloride, pubchem5076, m-chlorbenzolsulfochlorid, acmc-1cj4b
17909
3-chlorobenzenesulfonyl chloride
C1=CC(=CC(=C1)Cl)S(=O)(=O)Cl
2888-06-4
C6H4Cl2O2S
211.07
MFCD00051697
OINWZUJVEXUHCC-UHFFFAOYSA-N
3-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-chlorobenzenesulphonyl chloride, 3-chlorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3-chloro, m-chlorobenzenesulfonyl chloride, 3-chloro-benzenesulfonyl chloride, 3-chlorophenylsulfonyl chloride, pubchem5076, m-chlorbenzolsulfochlorid, acmc-1cj4b
17909
3-chlorobenzenesulfonyl chloride
C1=CC(=CC(=C1)Cl)S(=O)(=O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 3-chlorobenzenesulfonyl chloride
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Densità 1.4990g/mL
Punti di ebollizione 102°C (0.9 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare ClC6H4SO2Cl
Indice di rifrazione 1.5670 to 1.569
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.499
Peso formulazione 211.07
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Chlorobenzenesulfonyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.