Learn More
3-Chlorobenzenesulfonyl chloride, 98%
Codice prodotto. 11464013
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11464013 25 g 25g
11444013 1 g 1g
11454013 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11464013 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10283.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2888-06-4 | C6H4Cl2O2S | 211.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2888-06-4
Formula molecolare C6H4Cl2O2S
Molecular Weight (g/mol) 211.06
Numero MDL MFCD00051697
InChI Key OINWZUJVEXUHCC-UHFFFAOYSA-N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chlorobenzenesulfonyl chloride
Punto di fusione ∼21°C
Densità 1.499
Punti di ebollizione 102°C to 104°C (1 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.569
Quantità 25 g
Numero UN UN3265
Beilstein 2937139
Sensibilità Moisture sensitive
Sinonimo 3-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-chlorobenzenesulphonyl chloride, 3-chlorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3-chloro, m-chlorobenzenesulfonyl chloride, 3-chloro-benzenesulfonyl chloride, 3-chlorophenylsulfonyl chloride, pubchem5076, m-chlorbenzolsulfochlorid, acmc-1cj4b
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)S(=O)(=O)Cl
IUPAC Name 3-chlorobenzenesulfonyl chloride
PubChem CID 17909
Peso formulazione 211.07
Percent Purity 98%