Learn More
3-chlorobenzenesulfonyl chloride, 98%
Codice prodotto. 10219593 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10219593 25 g Bottiglia in vetro 25g
10539882 1 g Bottiglia in vetro 1g
10056093 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10219593 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 356480250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2888-06-4 | C6H4Cl2O2S | 211.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2888-06-4
Formula molecolare C6H4Cl2O2S
Molecular Weight (g/mol) 211.07
Numero MDL MFCD00051697
InChI Key OINWZUJVEXUHCC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-chlorobenzenesulphonyl chloride, 3-chlorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3-chloro, m-chlorobenzenesulfonyl chloride, 3-chloro-benzenesulfonyl chloride, 3-chlorophenylsulfonyl chloride, pubchem5076, m-chlorbenzolsulfochlorid, acmc-1cj4b
PubChem CID 17909
IUPAC Name 3-chlorobenzenesulfonyl chloride
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-chlorobenzenesulfonyl chloride
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Densità 1.4990g/mL
Punti di ebollizione 102°C (0.9 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClC6H4SO2Cl
Indice di rifrazione 1.5670 to 1.569
Quantità 25 g
Gravità specifica 1.499
Peso formulazione 211.07
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Chlorobenzenesulfonyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.