Learn More
3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10620476
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10620476 25 g 25g
10602243 1 g 1g
10552432 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10620476 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB00300EB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 21815-91-8
Formula molecolare C9H4Cl2OS
Molecular Weight (g/mol) 231.09
Numero MDL MFCD00053069
InChI Key GWKSSMDJEWPKCM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chlorobenzo b thiophene-2-carbonyl chloride, 3-chlorobenzothiophene-2-carbonyl chloride, 3-chloro-benzo b thiophene-2-carbonyl chloride, 3-chlorobenzo b thiophen-2-carbonyl chloride, benzo b thiophene-2-carbonyl chloride, 3-chloro, 3-chlorobenzo b-2-thiophenecarboxylic acid chloride, acmc-1cne6, 3-chlorobenzo b thiophene-2-carbonylchloride, 2-chlorocarbonyl-3-chlorobenzo b thiophene, 3-chlorobenzo thiophene-2-carbonyl chloride
PubChem CID 519898
IUPAC Name 3-chloro-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride
SMILES ClC(=O)C1=C(Cl)C2=CC=CC=C2S1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 25 g
Peso formulazione 231.1