Specifications
| Materiale o nome chimico | 3-Chlorobenzoic acid |
| CAS min. % | 99.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 154.0°C to 157.0°C |
| Colore | White to Beige |
| Punto d'infiammabilità | 150°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Formula molecolare | C7H5ClO2 |
| Show More |