Learn More
3-Chlorobenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30357465
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30357465 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30357465 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC36464510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chlorobenzoic acid
CAS 535-80-8
Formula molecolare C7 H5 Cl O2
Quantità 10 g
Sinonimo Benzoic acid, m-chloro- (8CI), 3-Chlorobenzoic acid, NSC 8443, m-Chlorobenzoic acid
InChI Formula InChI=1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
SMILES OC(=O)c1cccc(Cl)c1
IUPAC Name 3-chlorobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 156.57
Peso formulazione 155.9978