Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Chlorobenzonitrile |
| Punto di fusione | 38°C to 42°C |
| CAS min. % | 98.5 |
| Colore | Colorless to Yellow |
| CAS max % | 100.0 |
| Quantità | 10 g |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Forma fisica | Liquido |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 3-Chlorobenzonitrile
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.