Learn More
3-Chlorobenzophenone, 98+%
Codice prodotto. 11496276
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11496276 25 g 25g
11486276 5 g 5g
11406286 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11496276 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23085.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1016-78-0 | C13H9ClO | 216.664 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1016-78-0
Formula molecolare C13H9ClO
Molecular Weight (g/mol) 216.664
Numero MDL MFCD00009816
InChI Key CPLWKNRPZVNELG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chlorobenzophenone, 3-chlorophenyl phenyl methanone, benzophenone, 3-chloro, methanone, 3-chlorophenyl phenyl, m-chlorobenzophenone, 3-chlorophenyl-phenylmethanone, methanone, 3-chlorophenyl pheny, 3-chlorophenyl phenyl ketone, 5-chlorobenzophenone, pubchem24414
PubChem CID 66098
IUPAC Name (3-chlorophenyl)-phenylmethanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC(=CC=C2)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chlorobenzophenone
Punto di fusione 81°C to 85°C
Quantità 25 g
Beilstein 1869822
Peso formulazione 216.67
Percent Purity ≥98%