Learn More
3-Chlorobenzophenone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Chlorobenzophenone |
| CAS | 1016-78-0 |
| Formula molecolare | C13H9ClO |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | (3-Chlorophenyl)phenylmethanone, (3-Chlorophenyl)(phenyl)methanone, 3-Chlorobenzophenone, 3-Chlorophenyl Phenyl Ketone, NSC 5456 |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H9ClO/c14-12-8-4-7-11(9-12)13(15)10-5-2-1-3-6-10/h1-9H |
| SMILES | O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC(Cl)=C2 |
| IUPAC Name | (3-chlorophenyl)(phenyl)methanone |
| Molecular Weight (g/mol) | 216.66 |
| Peso formulazione | 216.03 |