Learn More
3-Chlorobenzotrifluoride, TRC
Codice prodotto. 30362911
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30362911 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30362911 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC42874550G
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene
CAS 98-15-7
Formula molecolare C7 H4 Cl F3
Quantità 50 g
Sinonimo Fluoxetine Impurity 16
InChI Formula InChI=1S/C7H4ClF3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9,10)11/h1-4H
SMILES FC(F)(F)c1cccc(Cl)c1
IUPAC Name 1-chloro-3-(trifluoromethyl)benzene
Molecular Weight (g/mol) 180.55
Peso formulazione 179.9954